Fortfahren mit
392391
Di-p-tolylsulfon
99%
Synonym(e):
p-Tolylsulfon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3C6H4)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-969-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
€ 361,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
158-160 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
sulfone
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14O2S/c1-11-3-7-13(8-4-11)17(15,16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
WEAYCYAIVOIUMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Di-p-tolyl sulfone is a di-p-substituted diaryl sulfone. Its synthesis by the sulfonylation of toluene with p-toluenesulfonic acid (TsOH) in the presence of polystyrene supported aluminium triflate (Ps-Al(OTf)3) catalyst has been reported along with its NMR and IR spectra. The gas-phase heats of formation of di-p-tolyl sulfone has been studied. The kinetics and thermodynamics of sulphuric acid assisted cleavage of di-p-tolyl sulfone has been invesitigated.
Application
Di-p-tolyl sulfone may be used in the synthesis of isomeric p-tolylpyridines (α , β and γ ) by photochemical decomposition.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
343609275956B10358
description
99%
description
99%
description
99%
description
reagent grade, ≥98%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
mp
158-160 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
mp
-
mp
113-115 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
liquid
form
powder or crystals
functional group
sulfone
functional group
sulfoxide
functional group
thioether
functional group
ketone
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)