Merck
538094
Sigma-Aldrich
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(CBr)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-2-1-3-6(7(5)10)8(11,12)13/h1-3H,4H2
InChIKey
QBEHXDXQUVMEQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges