Fortfahren mit
SML0421
SB265610
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2-Bromophenyl)-3-(4-cyano-1H-benzo[d] [1,2,3]triazol-7-yl)urea, N-(2-Bromophenyl)-N′-(7-cyano-1H-benzotriazol-4-yl)urea, SB 265610
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 604,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9BrN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccccc1NC(=O)Nc2ccc(C#N)c3nn[nH]c23
InChI
1S/C14H9BrN6O/c15-9-3-1-2-4-10(9)17-14(22)18-11-6-5-8(7-16)12-13(11)20-21-19-12/h1-6H,(H2,17,18,22)(H,19,20,21)
InChI key
SEDUMQWZEOMXSO-UHFFFAOYSA-N
Application
SB265610 has been used:
  • as a cysteine-amino acid-cysteine (CXC)-chemokine receptor type 2 (CXCR2) antagonist to study its effects on the binding of chemokine with G-protein coupled receptors (GPCR)
  • as a CX-chemokine receptor type 1 (CXCR1) inhibitor to study its effect on the chemotactic activity of chemokines on inflammatory cells
  • as a CXCR2 antagonist to study its effect on migration of neutrophils to the rat brain
Biochem/physiol Actions
SB265610 is a potent and selective CXCR2 chemokine receptor antagonist.
SB265610 is a potent and selective CXCR2 chemokine receptor antagonist. It has a Kd = 2.5 nM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0716SML2843SML0863
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)