Fortfahren mit
630063
Aluminiumchlorid, funktionalisiertes Kieselgel
40-63 μm, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Synonym(e):
Aluminiumtrichlorid, funktionalisiertes Kieselgel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38120507
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
extent of labeling
1.5 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
particle size
40-63 μm
pore size
60 Å pore size
Application
Silica-bound Lewis acid. Catalyst for Friedel-Crafts reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
590274537950537985
description
40-63 μm, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
description
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: ≥1.18 mmol/g loading
reaction suitability
reagent type: Lewis acid, core: aluminum, reagent type: catalyst
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pore size
60 Å pore size
pore size
-
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
extent of labeling
1.5 mmol/g loading
extent of labeling
0.5-1.0 mmol/g loading
extent of labeling
1.0 mmol/g loading
extent of labeling
≥1.18 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
surface area
-
surface area
500 m2/g
surface area
500 m2/g
particle size
40-63 μm
particle size
40-63 μm
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)