537764
1-Hexin-3-ol
90%, technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.431
bp
118 °C
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h2,6-7H,3,5H2,1H3
InChIKey
LTFTWJYRQNTCHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
117.0 °F
Flammpunkt (°C)
47.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.