Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.420,00 |
Über diesen Artikel
description
amino surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 9.0
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
5 wt. % in methanol
no. Surface Groups
2048
refractive index
n20/D 1.339
density
0.807 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
Physical form
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 5 wt. % in methanol | description 5 wt. % in methanol | description 5 wt. % in methanol | description 5 wt. % in methanol |
| concentration 5 wt. % in methanol | concentration 5 wt. % in methanol | concentration 5 wt. % in methanol | concentration 5 wt. % in methanol |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.807 g/mL at 25 °C | density - | density 0.802 g/mL at 25 °C | density 0.805 g/mL at 25 °C |
| mol wt generation 9.0 | mol wt generation 10.0 | mol wt generation 8.0 | mol wt generation 6.5 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.339 | refractive index - | refractive index n20/D 1.339 | refractive index n20/D 1.3378 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?