Merck
536059
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-2-methylthiazol
Größe auswählen
5 G
€ 881,00
€ 881,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 881,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 881,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
44-50 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Cc1nc(-c2ccccc2)c(s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H13NS/c1-12-17-15(13-8-4-2-5-9-13)16(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChIKey
ZFYWCVZNRMSXBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)