Fortfahren mit
53530
DL-Homocystein-thiolacton -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
DL-2-Amino-4-mercapto-buttersäure-1,4-thiolacton -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NOS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42021308
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-923-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3689338
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
€ 50,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
loss
≤0.5% loss on drying
mp
202 °C (dec.) (lit.), ~203 °C (dec.)
functional group
thioester
SMILES string
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
InChI key
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride (HTL-HCl) is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
Application
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride may be used in the preparation of:
  • DL-buthionine
  • DL-homocysteine
  • poly[α,β-(N-2-aminoethyl-dl-aspartamide)]-poly[α,β-(N-2-hydroxyethyl-dl-aspartamide)]-poly[α,β-(N-3-mercapto-1-methoxycarbonyl-propyl-dl-aspartamide)] copolymer diclofenac conjugate (PAHMA-Dic)
  • bis[ S-(dimethylarsino)homocysteine]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44925
description
≥99.0% (AT)
description
analytical standard
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥95% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
~203 °C (dec.), 202 °C (dec.) (lit.)
mp
232-233 °C (lit.)
form
solid
form
-
loss
≤0.5% loss on drying
loss
-
functional group
thioester
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)