Fortfahren mit
44925
DL-Homocystein
analytical standard
Synonym(e):
2-Amino-4-mercaptobuttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.18
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-222-9
Beilstein/REAXYS Number:
1721683
MDL number:
€ 62,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95% (T)
optical activity
[α]/D 0±1°, c = 1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
232-233 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
DL-Homocysteine may be used as an analytical reference standard for the quantification of homocysteine in biological samples using different chromatography techniques.
Biochem/physiol Actions
Erhöhte Homocysteinwerte im Plasma sind ein Risikofaktor für koronare Herzerkrankung und Karzinogenese. Sie können ein Marker für das Tumorzellwachstum sein.
Analysis Note
identification (LS-MS): identity conforms
Disclaimer
store under argon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73767PHR1241H4628
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
optical activity
[α]/D 0±1°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
assay
≥95% (T)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (titration)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Homocystein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pre-column derivatization high-performance liquid chromatographic method for determination of cysteine, cysteinyl-glycine, homocysteine and glutathione in plasma and cell extracts
Katrusiak.EA, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 758(2), 207-212 (2001)
Joshua A Dubland et al.
Journal of mass spectrometry and advances in the clinical lab, 20, 1-10 (2021-11-26)
Inborn errors of propionate, cobalamin and methionine metabolism are targets for Newborn Screening (NBS) in most programs world-wide, and are primarily screened by analyzing for propionyl carnitine (C3) and methionine in dried blood spot (DBS) cards using tandem mass spectrometry
Ghulam Mohammad et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-11)
High homocysteine is routinely observed in diabetic patients, and this non-protein amino acid is considered as an independent risk factor for diabetic retinopathy. Homocysteine biosynthesis from methionine forms S-adenosyl methionine (SAM), which is a major methyl donor critical in DNA
Global Trade Item Number
SKUGTIN
44925-25MG04061834232643