Merck
533769
Sigma-Aldrich
2-Anilinphenylessigsäure
Synonym(e):
2-Phenylaminophenylessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NHC6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
89-93 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
InChIKey
NJFCAWNKWPIBAG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Biologically active molecule with potential anticonvulsant properties
Reactant for:
  • Friedel-Crafts cyclization reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)