Wichtige Dokumente
532592
4-Methyl-3-nitropyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.549
bp
238 °C
mp (Schmelzpunkt)
24-28 °C
Dichte
1.228 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-3-7-4-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
InChIKey
JLNRJMGYBKMDGI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?