Wichtige Dokumente
531197
Ethyl-6-chlorpyridin-3-carboxylat
97%
Synonym(e):
6-Chlornicotinsäure-ethylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
26-30 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-3-4-7(9)10-5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?