530689
Polyanilin (Emeraldinbase)
average Mw ~65,000
Synonym(e):
Polyanilin-Emeraldinbase
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~65,000
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C
Löslichkeit
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
331 nm
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChIKey
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.