Merck
529362
Sigma-Aldrich
Magnesiumnitrat Hexahydrat
≥99.999%
Synonym(e):
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
About This Item
Lineare Formel:
Mg(NO3)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
6 (vs air)
Assay
≥99.999%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChIKey
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)