Wichtige Dokumente
528781
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7-4-5-8(10(11)13-3)6-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
InChIKey
LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate can be prepared by reacting diazomethane with 3-methoxy-4-methylbenzoic acid in ether.
Verpackung
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate may be used in the synthesis of 3-methoxy-4-methylbenzyl alcohol and zafirlukast.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis of Zafirlukast.
Wei LI and Qi N.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 8, 001-001 (2004)
Synthesis of (?)-heritol, a sesquiterpene lactone belonging to the aromatic cadinane group.
Irie H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38(7), 1852-1856 (1990)