Fortfahren mit
528137
1,5-Dimethyltetralin
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
244-446-6
MDL number:
€ 51,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
Quality Segment
bp
245-249 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
InChI key
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,5-Dimethyltetralin can be prepared from 5-(o-tolyl)-pent-1-ene and 5-(o-tolyl)-pent-2-ene.
Application
1,5-Dimethyltetralin (1,5-DMT) may be employed as a precursor for the preparation of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
Reactant acting as a hydrogen donor for the conversion of 1-tetralone over HY zeolite
Legal Information
Product of BP Amoco
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
109150638447123889
description
-
description
technical grade
description
97%
description
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
245-249 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
239-241 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)