Merck
109150
Sigma-Aldrich
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin
technical grade
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthalindiol
Größe auswählen
25 G
€ 64,40
€ 64,40
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 64,40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 64,40
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC1CCCc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,10-12H,2,4,6H2
InChIKey
MYIDTCFDQGAVFL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene is a complexing agent and forms complexes with cephradine[1]. It reacts with 4- or 3-nitrobenzoyl chloride to yield 4-DABTN and 3-DABTN [2].
Anwendung
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene was used in the synthesis of 1,5-bis(4-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene(4-DABTN) and 1,5-bis(3-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene (5-DABTN)[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Induced fit phenomena in clathrate structures of cephalosporins.
Kemperman GJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2(7), 1425-1429 (2000)
Synthesis of Novel Self-Developing Photosensitive Polyimide.
Ahn BH, et al.
Korea Polymer Journal, 8(1), 19-25 (2000)