Wichtige Dokumente
528099
8-Amino-6-methoxychinolinhydrobromid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
238 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Br.COc1cc(N)c2ncccc2c1
InChI
1S/C10H10N2O.BrH/c1-13-8-5-7-3-2-4-12-10(7)9(11)6-8;/h2-6H,11H2,1H3;1H
InChIKey
WGYQQCWLZRGIKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)