Merck
527602
Sigma-Aldrich
(E)-1-Hexen-1,2-diborsäure-bis(pinacol)ester
Synonym(e):
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)]hexene, 2,2′-[(1Z)-1-Butyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34B2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
292 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(/CCCC)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C18H34B2O4/c1-10-11-12-14(20-23-17(6,7)18(8,9)24-20)13-19-21-15(2,3)16(4,5)22-19/h13H,10-12H2,1-9H3/b14-13-
InChIKey
SACOFNGKSPZAFQ-YPKPFQOOSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)