527556
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzonitril
97%
Synonym(e):
4-Cyanophenylborsäurepinacolester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
InChIKey
HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable