Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 858,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
density
1.509 g/mL at 25 °C
application(s)
environmental
mass shift
M+1
SMILES string
[H][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-OUBTZVSYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.444 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.344 (lit.) |
| mp -63 °C (lit.) | mp −97 °C (lit.) | mp 2-3 °C (lit.) | mp −48 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
31717-44-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?