Wichtige Dokumente
526169
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan
Synonym(e):
1,8-Dimethylcyclam
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.4940 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCNCCN(C)CCCNCC1
InChI
1S/C12H28N4/c1-15-9-3-5-14-8-12-16(2)10-4-6-13-7-11-15/h13-14H,3-12H2,1-2H3
InChIKey
BNLDMZVBFXARKJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ferromagnetic coupling of copper(II) and nickel(II) complexes
- Preparation of cyclam bridged dinuclear platinum(II) complex as an antitumor agent
- Preparation of dimethylcyclam based fluoroionophore having Hg2+- and Cd2+-selective signaling behaviors
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)