Merck
524867
Sigma-Aldrich
7-Brom-2-methylindol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
94%
Brechungsindex
n20/D 1.642 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
Dichte
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChIKey
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
7-Bromo-2-methylindole (7-bromo-2-methyl-1H-indole) is an indole derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)