Fortfahren mit
366331
Trimethyl(phenyl)zinn
98%
Synonym(e):
Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5Sn(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.92
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
core: tin
refractive index
n20/D 1.5357 (lit.)
bp
88 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Sn](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
InChI key
COHOGNZHAUOXPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 50 Tin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
698431524522512990
assay
98%
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥98.5%, ≥99.999% trace metals basis
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−69 °C (lit.)
bp
88 °C/16 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
134 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.5357 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5685 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
934-56-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)