Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H3(NO2)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
104-108 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
InChI key
SAFSVELFSYQXOV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| mp 104-108 °C (lit.) | mp 120-124 °C | mp 140-142 °C (lit.) | mp 97-101 °C (lit.) |
| functional group aldehyde, nitro, bromo | functional group aldehyde, nitro | functional group nitro, aldehyde | functional group aldehyde, nitro |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?