Merck
522961
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalinsulfonsäure -Lösung
50 wt. % in heptane
Synonym(e):
DNNSA
About This Item
Lineare Formel:
(C9H19)2C10H5SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
50 wt. % in heptane
Brechungsindex
n20/D 1.465
bp
94-99 °C
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCCCc1ccc2cc(CCCCCCCCC)cc(c2c1)S(O)(=O)=O
Anwendung
Dopant for conducting polymers hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)