Merck
522465
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinmethanol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
56.5-60.5 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(C)cnc(CO)c1C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3
InChIKey
PSEPRWKZZJWRCB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol is a pyridine derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)