Merck
521884
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-naphthalinborsäure
Synonym(e):
2-Ethoxy-1-naphthylboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC10H6B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChIKey
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)