Merck
521787
Sigma-Aldrich
Pimelinsäure
98%
Synonym(e):
Heptandisäure
About This Item
Lineare Formel:
HO2C(CH2)5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
Beilstein:
1210024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
bp
212 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Packaged in poly bottles
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)