Merck
521515
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylphenylborsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H(CH3)4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
InChIKey
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)