Merck
519626
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-methoxy-2,5-dimethylbenzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(OCH3)(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
98%
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1cc(C)c(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11BrO/c1-6-5-9(11-3)7(2)4-8(6)10/h4-5H,1-3H3
InChIKey
YSSZMKUHFOKNPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of soluble phenyl-substituted poly (p-phenylenevinylenes) with a low content of structural defects.
Johansson DM, et al.
Macromolecules, 35(13), 4997-5003 (2002)
Synthesis of poly (2-methoxy-5-methyl-1, 4-phenylenevinylene) and its poly (1, 4-phenylenevinylene) copolymers: electrical and third-order nonlinear optical properties.
Lee JI, et al.
Macromolecules, 28(13), 4675-4680 (1995)