Merck
515817
Sigma-Aldrich
Zirkonium(IV)-bis-(diethylcitrato)-dipropoxid
Synonym(e):
TYZOR® ZEC organisches Zirkonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44O16Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
703.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
Verunreinigungen
12% ethanol and 1-propanol
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
InChIKey
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
65.0 °F
Flammpunkt (°C)
18.33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)