Merck
514624
Sigma-Aldrich
2,2,2,3′,4′-Pentafluoracetophenon
95%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
Dichte
1.464 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F5O/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(14)8(11,12)13/h1-3H
InChIKey
WEKSIOBQIQXAEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)