262218
Pentafluornitrobenzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
158-161 °C (lit.)
Dichte
1.656 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChIKey
INUOFQAJCYUOJR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter