Merck
514276
Sigma-Aldrich
O-Allyl-N-benzylcinchonidiniumbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H33BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]20/D −158°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].C=CCO[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C29H33N2O.BrH/c1-3-18-32-29(26-14-16-30-27-13-9-8-12-25(26)27)28-19-24-15-17-31(28,21-23(24)4-2)20-22-10-6-5-7-11-22;/h3-14,16,23-24,28-29H,1-2,15,17-21H2;1H/q+1;/p-1/t23-,24-,28-,29+,31?;/m0./s1
InChIKey
PMBXATROGBSNCU-PCOYAJJYSA-M
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of O-allyl-N-benzylcinchonidinium chloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)