513512
Kupfer(I)-trifluormethansulfonat Toluol-Komplex
≥99.7% trace metals basis
Synonym(e):
Kupfer(I)-triflat Toluol-Komplex, Trifluormethansulfonsäure Kupfer(I)-salz Toluol-Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.7% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
[Cu+].[Cu+].Cc1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8.2CHF3O3S.2Cu/c1-7-5-3-2-4-6-7;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h2-6H,1H3;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
InChIKey
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Copper(I) triflate toluene complex is a copper-based catalyst for cross coupling reactions.
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges