Merck
512494
Sigma-Aldrich
(Ethylcyclopentadienyl)(triphenylphosphin)kupfer(I)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24CuP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
~80 °C (lit.)
SMILES String
CCC1([Cu])C=CC=C1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H15P.C7H9.Cu/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-5-3-4-6-7;/h1-15H;3-6H,2H2,1H3;
InChIKey
SEPIDINPYNECSG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable