Fortfahren mit
50150
Gly-Ala
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Glycyl-L-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CONHCH(CH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-019-8
Beilstein/REAXYS Number:
1724445
MDL number:
€ 86,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
optical activity
[α]20/D −50±2°, c = 8% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
~230 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50200A962715380
description
≥99.0% (NT)
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
description
-
description
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
mp
~230 °C (dec.)
mp
220-240 °C (dec.)
mp
-
mp
79-83 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −50±2°, c = 8% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −25±1°, c = 2% in acetic acid
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)