Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-538-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ala-Ala-Ala,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17N3O4/c1-4(10)7(13)11-5(2)8(14)12-6(3)9(15)16/h4-6H,10H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t4-,5-,6-/m0/s1
InChI key
BYXHQQCXAJARLQ-ZLUOBGJFSA-N
Application
Trialanine (Ala-Ala-Ala) may be used along with other short chain alanines, tetra- and penta-alanine, as model compounds to study physicochemical parameters of small peptides.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?