Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 309,00 € 231,75 |
Über diesen Artikel
€ 231,75
Listenpreis€ 309,00Sparen Sie 25%Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.943 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WYBHVVXVUCUWSE-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description - | description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.943 g/mL at 25 °C | density - | density 0.947 g/mL at 25 °C | density 0.981 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 0.5 M in THF | concentration - | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Sicherheitshinweise
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 126403-67-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?