Wichtige Dokumente
498246
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
94%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
94%
mp (Schmelzpunkt)
230-235 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccnc2ccsc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-6-1-3-8-5-2-4-10-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
AACVULYSNJAKEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is a thienopyridine derivative.
Anwendung
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol may be used in the synthesis of 7-bromothieno[3,2-b]pyridine.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
New di (hetero) arylethers and di (hetero) arylamines in the thieno [3,2-b] pyridine series: Synthesis, growth inhibitory activity on human tumor cell lines and non-tumor cells, effects on cell cycle and on programmed cell death.
Queiroz MJRP, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 69, 855-862 (2013)