494089
2-Fluor-5-formylbenzonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
nitrile
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H
InChIKey
MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?