Wichtige Dokumente
493619
Bis-(pentamethylcyclopentadienyl)-titan-dichlorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30Cl2Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Ti]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)