Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3CD2CD2CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
2.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.6 psi ( 37.7 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
Packaging
Lecture bottle with brass CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+10 | mass shift M+6 | mass shift M+10 | mass shift M+10 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay - | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) |
| bp −0.5 °C (lit.) | bp −0.5 °C (lit.) | bp 68-69 °C (lit.) | bp 384 °C (lit.) |
| mp −138 °C (lit.) | mp −138 °C (lit.) | mp −76 °C (lit.) | mp 110-113 °C (lit.) |
| vapor pressure 51.6 psi ( 37.7 °C) | vapor pressure 51.6 psi ( 37.7 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?