Merck
492639
Sigma-Aldrich
Glycerin-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,2,3-Propanetriol-1,3-13C2, 13C Labeled glycerol, Glycerin-1,3-13C2
Größe auswählen
250 MG
€ 437,00
1 G
€ 858,00
5 G
€ 2.460,00
€ 437,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 437,00
1 G
€ 858,00
5 G
€ 2.460,00
About This Item
Lineare Formel:
(HO13CH2)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 437,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.288 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13CH2]C(O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;