492329
DL-Tyrosin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
DL-4-Hydroxyphenylalanin-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]C(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i10+1
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-DETAZLGJSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable