Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.280,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -12°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[H][C@](N)(Cc1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D
InChI key
OUYCCCASQSFEME-FCDGGRDXSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥99% (CP) | description 98 atom % D, 99% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) | assay - |
| mass shift M+4 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosin-(phenyl-d4)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?