Fortfahren mit
489573
Guanidin-d5 Deuterochlorid
98 atom % D
Synonym(e):
Guanidine-d5 mono(hydrochloride-d)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
D2NC(=ND)ND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.57
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+6
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mp
185-189 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
Cl[2H].[2H]\N=C(/N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i/hD6
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-YIKVAAQNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
492590588679738786
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+6
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
185-189 °C (lit.)
mp
48.5-50 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
Guanidine-d5 deuteriochloride isotopic labeling reagent
-
-
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108694-93-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)