Fortfahren mit
487902
Acrylonitril-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2-Propenenitrile-3-13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.460,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H213C=CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
€ 1.460,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
contains
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
density
0.830 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH2]=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
586641487899491799
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.830 g/mL at 25 °C
density
0.850 g/mL at 25 °C
density
1.065 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
mp
−83 °C (lit.)
mp
-83 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F
Flammpunkt (°C)
-4.99 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
55757-47-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)