Merck
487201
Sigma-Aldrich
1,2-Propan(diol-d2)
98 atom % D
Synonym(e):
Propylenglykol-(OD)2
Größe auswählen
10 G
€ 565,00
€ 565,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 565,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OD)CH2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 565,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)